Learn More
[2-(4-Metilpiperazin-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10619184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
250 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10619184 1 mg 1 g
10567863 250 mg 250 miligramos
10337354 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10619184 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36009DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 123987-12-2
Fórmula molecular C12H19N2O
Peso molecular (g/mol) 207.30
Número MDL MFCD03407383
Clave InChI TWPYBKBPHCMUIS-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazino benzyl alcohol, 2-4-methylpiperazin-1yl phenyl methanol, pubchem12999, 2-4-methylpiperazin benzyl alcohol, 2-4-n-methylpiperazinyl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1-piperazinyl phenyl methanol, 2-4-methylpiperazinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795567
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 mg
Nombre IUPAC [2-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%