Learn More
{2-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]fenil}metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | {2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.33 |
| Porcentaje de pureza | 97% |