Learn More
2-[(4-Metilpiperazin-1-il)metil]benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10062354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10062354 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10062354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47416DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 864069-00-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C13H17N3
Número MDL MFCD08271956
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile
Clave InChI SZENQRLSNAOEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C#N
Nombre IUPAC 2-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 215.3
PubChem CID 18525814
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.3
Porcentaje de pureza 97%