Learn More
Ácido 2-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749583 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10229432 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36001DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 159589-70-5
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD01788118
Clave InChI WKGFDTBUUBBWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl-4-methylpiperazine, 2-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 2-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoic acid,2-4-methyl-1-piperazinyl, benzoic acid, 2-4-methyl-1-piperazinyl
PubChem CID 1120459
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%