Learn More
2-(4-Metilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285704 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 320423-50-5
Fórmula molecular C9H13N3OS
Peso molecular (g/mol) 211.283
Número MDL MFCD01568852
Clave InChI TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.29
Porcentaje de pureza 97%