Learn More
2-(4-Metilfenil)tioacetamida, + 90 %
Código de producto. 15463437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463437 250 mg 250 miligramos
11376769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15463437 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26278.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97426-53-4
Fórmula molecular C9H11NS
Peso molecular (g/mol) 165.254
Número MDL MFCD00278201
Clave InChI NDIXABMZJKQGHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylphenyl ethanethioamide, 2-p-tolyl thioacetamide, maybridge1_003524, 2-p-tolyl ethanethioamide, p-tolyl-thioacetic acid amide, 1-amino-2-4-methylphenyl ethane-1-thione
PubChem CID 2806791
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)etanotioamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)thioacetamide
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.25
Porcentaje de pureza ≥90%