Learn More
Ácido 2-[(4-metilfenil)tio]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Methylphenyl)thio]propanoic Acid |
| CAS | 17431-98-0 |
| Fórmula molecular | C10H12O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2S/c1-7-3-5-9(6-4-7)13-8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(Sc1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-metilfenil)sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0558 |