Learn More
Ácido 2-(4-metilfenil)tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470478 5 g 5 g
15420706 250 mg 250 miligramos
15460478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54054.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17228-99-8
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD01936002
Clave InChI MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2794795
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%