Learn More
2-(4-Metilfenil)propano-d14, TRC
Código de producto. 30365422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365422 50 mg
30359672 10 mg
30360144 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99410650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93952-03-5
Fórmula molecular C10 2H14
Peso molecular (g/mol) 148.3
Sinónimo Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9CI), 2-(4-Methylphenyl)propane-d14, 4-Isopropyltoluene D14, p-Cymene D14
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterio-3-(1,1,1,2,3,3,3,3-heptadeuteriopropano-2-il)-6-(trideuteriometil)benceno
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropyltoluene-d14
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1974