Learn More
2-(4-Metilfenil)propano-2-ol, TRC
Código de producto. 30478912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478912 5 g 5 g
30473206 1 g 1 g
30469791 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3277155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-01-9
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 1-Methyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzene, 1-Methyl-4-(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, 2-(4-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Tolyl)-2-propanol, 4-Methylcumyl alcohol, 8-Hydroxy-p-cymene, Dimethyl-p-tolyl carbinol, p-Cymene-8-ol, alpha,alpha,4-Trimethylbenzyl alcohol
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)propano-2-ol
SMILES Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045