Learn More
2-(4-Metilfenil)propano-2-ol, TRC
Código de producto. 30473206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473206 1 g 1 g
30469791 2.5 g 2.50 g
30478912 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3277151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197-01-9
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 1-Methyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzene, 1-Methyl-4-(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, 2-(4-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Methylphenyl)-2-propanol, 2-(p-Tolyl)-2-propanol, 4-Methylcumyl alcohol, 8-Hydroxy-p-cymene, Dimethyl-p-tolyl carbinol, p-Cymene-8-ol, alpha,alpha,4-Trimethylbenzyl alcohol
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)propano-2-ol
SMILES Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.