Learn More
2-(4-metilfenil)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-methylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 4371-50-0 |
| Fórmula molecular | C10H14O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CO)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |