Learn More
2-(4-metilfenil)oxirano, TRC
Código de producto. 30464962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464962 10 mg 10 miligramos
30471232 50 mg 50 miligramos
30473109 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM35548810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13107-39-6
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.17
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)oxirano
SMILES Cc1ccc(cc1)C2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-methylphenyl)oxirane
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732