Learn More
2-(4-Metilfenil)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449956 5 g 5 g
11439956 1 g 1 g
11459956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20918.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 699-02-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 699-02-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002904
Clave InChI DAVFJRVIVZOKKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylphenyl ethanol, 2-p-tolyl ethanol, 4-methylphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-methyl, 2-p-tolylethanol, p-methylphenethyl alcohol, 4-methylbenzeneethanol, 2-4-methylphenyl ethan-1-ol, p-methylphenylethyl alcohol, 2-p-methylphenyl ethanol
PubChem CID 95294
Nombre IUPAC 2-(4-Metilfenil)etanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)ethanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%