Learn More
2-(4-Metilfenil)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439956 1 g 1 g
11449956 5 g 5 g
11459956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20918.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 699-02-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-02-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002904
Clave InChI DAVFJRVIVZOKKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylphenyl ethanol, 2-p-tolyl ethanol, 4-methylphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-methyl, 2-p-tolylethanol, p-methylphenethyl alcohol, 4-methylbenzeneethanol, 2-4-methylphenyl ethan-1-ol, p-methylphenylethyl alcohol, 2-p-methylphenyl ethanol
PubChem CID 95294
Nombre IUPAC 2-(4-Metilfenil)etanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)ethanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 99%