Learn More
2-(4-Metilfenilo)-4-(5,6,7,8-tetrahidro-2-naftil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methylphenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.44 |
| Porcentaje de pureza | 97% |