Learn More
Ácido 2-(4-metilfenilo)-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10463943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10463943 250 mg 250 miligramos
10003952 1 g 1 g
10183314 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10463943 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07123CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 17228-99-8
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD01936002
Clave InChI MTVWIZYQYPRZGZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-methylphenyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolylthiazole-4-carboxylic acid, 2-p-tolyl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-methylphenyl, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-methylphenyl, 2-4-methylphenyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 2794795
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C([O-])=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)-1,3-tiazol-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.