Learn More
Éster metílico del ácido 2-(4-metilfenoxi)-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methylphenoxy)-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 35486-62-5 |
| Fórmula molecular | C15H13NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO5/c1-10-3-6-12(7-4-10)21-14-8-5-11(16(18)19)9-13(14)15(17)20-2/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1Oc2ccc(C)cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenoxi)-5-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 287.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0794 |