Learn More
[2-(4-Metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11336845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10526914 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60409DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-55-0
Fórmula molecular C13H20N2O
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD09065000
Clave InChI IYBDLMFCIKDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl phenyl methanol, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanol, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzyl alcohol, 2-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229618
Nombre IUPAC [2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)fenil]metanol
SMILES CN1CCCN(CC1)C1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%