Learn More
2 4'-metilenbis(fenil isocianato), TRC
Código de producto. 30467929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467929 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30467929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26193510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2 4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
CAS 5873-54-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15H10N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-7-5-12(6-8-14)9-13-3-1-2-4-15(13)17-11-19/h1-8H,9H2
SMILES O=C=NC1=C(CC2=CC=C(N=C=O)C=C2)C=CC=C1
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-(4-isocianatobencil)benceno
Peso molecular (g/mol) 250.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.07
Porcentaje de pureza >95