Learn More
Ácido 2-(((4-Metil-7-oxiooctil)oxi)carbonil)ciclohexano carboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30006316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30006316 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30006316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3292001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono-(4-methyl-7-oxo octyl)ester
CAS 1588520-62-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17H28O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo Oxo-MINCH
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12,14-15H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O)CCC(=O)C
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-metil-7-oxo-octoxi)carbonilciclohexano carboxílico
Peso molecular (g/mol) 312.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1937
Porcentaje de pureza >95%