Learn More
2-(4-Metil-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piran-4-il)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11376845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61809DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 898289-60-6
Fórmula molecular C10H14O2S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Número MDL MFCD09702404
Clave InChI UTWVZRFJFAVPIU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 2-4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethanol, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-ethanol,6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl ethan-1-ol
PubChem CID 24229641
SMILES CC1(CCO)OCCC2=C1C=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)ethanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-{4-metil-4H,6H,7H-tieno[3,2-c]piran-4-il}etan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.28
Porcentaje de pureza 95%