Learn More
Acetato de 2-(4-metil-5-tiazolil)etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444927 5 g 5 g
11454927 25 g 25 g
11464927 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21867.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 656-53-1 | C8H11NO2S | 185.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-53-1
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.24
Número MDL MFCD00005338
Clave InChI CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylthiazol-5-yl ethyl acetate, 4-methyl-5-thiazolylethyl acetate, 2-4-methyl-5-thiazolyl ethyl acetate, sulfurol acetate, 4-methyl-5-2-acetoxyethyl thiazole, 4-methyl-5-thiazoleethanol acetate, 5-2-acetoxyethyl-4-methylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethyl acetate, 5-thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate ester, 4-methyl-5-beta-acetoxyethyl thiazole
PubChem CID 61192
Nombre IUPAC acetato de 2-(4-metil-1,3-tiazol-5-il)etilo
SMILES CC(=O)OCCC1=C(C)N=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Densidad 1.147
Punto de ebullición 116°C to 118°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.24
Porcentaje de pureza ≥98%