Learn More
Ácido 2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 17933326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17933326 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17933326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
CAS 61338-13-4
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 1-(3-Carboxy-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O2/c1-19-10-11-20(15(12-19)13-6-3-2-4-7-13)16-14(17(21)22)8-5-9-18-16/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,21,22)
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 297.35
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1477 g/mol