Learn More
2-(4-Metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carbonitrilo, Mikromol
Código de producto. 30460552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460552 25 mg
1 options
Código de producto. 30460552 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.140025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-Metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carbonitrilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
CAS 61337-88-0
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Pyridinecarbonitrile, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinecarbonitrile, 1-(3-Cyano-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)-3-cyanopyridine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N4/c1-20-10-11-21(17-15(12-18)8-5-9-19-17)16(13-20)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16H,10-11,13H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C#N
Nombre IUPAC 2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 278.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1531 g/mol