Learn More
2-(4-Metil-2-fenil-1-piperazinil)-3-piridinometanol, TRC
Código de producto. 30138644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138644 250 mg 250 miligramos
17902925 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320640250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61337-89-1
Fórmula molecular C17 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 283.37
Sinónimo [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl]pyridin-3-yl]methanol, 3-Pyridinemethanol, 2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-, 2-(4-Methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)-3-pyridinemethanol, 1-(3-Hydroxymethyl-2-pyridyl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl)-4-methyl-2-phenylpiperazine, 2-(4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-methanol
Nombre IUPAC [2-(4-metil-2-fenilpiperazina-1-il)piridina-3-il]metanol
SMILES CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3O/c1-19-10-11-20(17-15(13-21)8-5-9-18-17)16(12-19)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16,21H,10-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1685