Learn More
2-(4-Metil-1-piperazinil)tiazol-5-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11335519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335519 250 mg 250 miligramos
11345519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50466.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320423-50-5
Fórmula molecular C9H13N3OS
Peso molecular (g/mol) 211.283
Número MDL MFCD01568852
Clave InChI TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-4-methyl-1-piperazinyl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole-5-carboxaldehyde, 2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-20aoov, methylpiperazinothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 1490234
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.29
Porcentaje de pureza 99%