Learn More
2-(4-Metil-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10143424 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10143424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02109EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
CAS 19785-39-8
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD03011392
Clave InChI XSRRCOBFMZWKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-methylthiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile, 4-methyl-1,3-thiazole-2-yl acetonitrile, 2-thiazoleacetonitrile,4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl ethanenitrile, 2-thiazoleacetonitrile, 4-methyl, 4-methyl-2-thiazoleacetonitrile, 4-methylthiazole-2-acetonitrile, 4-methylthiazol-2-yl-acetonitrile
PubChem CID 737184
Nombre IUPAC 2-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)acetonitrilo
SMILES CC1=CSC(CC#N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methyl-1, 3-thiazol-2-yl)acetonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 97%