Learn More
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 50822-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP), Venlafaxine Imp. A (EP), 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCN(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |