Learn More
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30051208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051208 100 mg 100 miligramos
30051599 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051208 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0393.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 50822-98-5
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP), Venlafaxine Imp. A (EP), 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)C)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.72
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077 g/mol