Learn More
2-(4-Metoxifenil)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine |
| CAS | 55-81-2 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, 4-methoxy-, Phenethylamine, p-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxybenzeneethanamine, 1-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Methoxyphenyl)ethylamine, 4-Methoxy-β-phenethylamine, 4-Methoxy-β-phenylethylamine, 4-Methoxyphenethylamine, 4-Methoxyphenylethylamine, Homoanisylamine, NSC 43687, O-Methyltyramine, Tyramine methyl ether, Tyramine, O-methyl-, [2-[4-(Methyloxy)phenyl]ethyl]amine, p-Methoxyphenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxifenil)etanolamina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |