Learn More
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)etilamina, TRC
Código de producto. 30471751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30471751 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30471751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266115100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 645-58-9
Fórmula molecular C9H14ClNO
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Methoxybenzeneethanamine Hydrochloride, p-Methoxyphenethylamine Hydrochloride, 2-(4-Methoxyphenyl)ethanamine Hydrochloride, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride, 2-(p-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride, 4-Methoxy-beta-phenethylamine Hydrochloride, 4-Methoxy-beta-phenylethylamine Hydrochloride, 4-Methoxybenzeneethanamine Hydrochloride, 4-Methoxyphenethylamine Hydrochloride, 4-Methoxyphenylethylamine Hydrochloride, Homoanisylamine, NSC 43687 Hydrochloride, O-Methyltyramine Hydrochloride, Tyramine Methyl Ether Hydrochloride, O-Methyltyramine Hydrochloride, [2-[4-(Methyloxy)phenyl]ethyl]amine Hydrochloride, p-Methoxyphenethylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO.ClH/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-(4-metoxifenil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 187.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0764