Learn More
2-(4-metoxifenil)etanol, TRC
Código de producto. 30483281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483281 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30483281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26613510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
CAS 702-23-8
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Methoxybenzeneethanol, 1-Methoxy-4-(2-hydroxyethyl)benzene, 2-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, 2-(p-Anisyl)ethanol, 4-Methoxyphenethyl Alcohol, NSC 408325, p-(Methoxyphenyl)ethyl Alcohol, p-Methoxyphenethyl Alcohol, beta-(p-Methoxyphenyl)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCO)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837