Learn More
2-(4-Metoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382396 10 g 10 g
11392396 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06158.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used as an internal standard in the fluorous biphasic catalysis reaction. It is used in the preparation of 4-(2-iodoethyl)phenol, by refluxing it with 47% hydriodic acid. It may be used in the preparation of (2R*,4R*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline and (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4- tetrahydroquinoline. It is used for foods, perfumes, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(4-metoxifenil)etanol se utiliza como patrón interno en la reacción de catálisis bifásica fluorosa. Se emplea en la preparación de 4-(2-yodoetil)fenol, al refluirlo con ácido hidriódico 47 % y se puede utilizar en la preparación de (2R*,4R*)-1-n-butilo-2-metil-4-(2-oxopirrolidin-1-il)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidroquinolina y (2R*,4S*)-1-n-butilo-2-metil-4-(2-oxopirrolidin-1-il)-6-metoxi- 1,2-3,4-tetrahidroquinolina. Se emplea en alimentos, perfumes y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-23-8
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002900
Clave InChI AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
PubChem CID 69705
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 334°C to 336°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 10 g
Beilstein 2043563
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%