Learn More
Cloruro de 2-(4-metoxifenil)acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenyl)acetyl chloride |
| CAS | 4693-91-8 |
| Fórmula molecular | C9H9O2Cl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-(4-metoxifenil)acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.03 |