Learn More
2-(4-Metoxifenil)acetaldehído, TRC
Código de producto. 30474806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474806 50 mg 50 miligramos
30480276 100 mg 100 miligramos
30481926 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22298350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5703-26-4
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Nombre IUPAC 2-(4-metaxifenil)acetaldehído
SMILES COc1ccc(CC=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681