Learn More
Ácido 2-(4-metoxifenil)-4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 956296-81-4 |
| Fórmula molecular | C14H11NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO4/c1-18-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10-13(19-12)7-11(15-10)14(16)17/h2-7,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2oc3cc([nH]c3c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-metoxifenil)-4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0688 |