Learn More
2-(4-metoxifenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 78317-83-6 |
| Fórmula molecular | C16H17NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-(p-methoxyphenyl)-isoquinoline, 2-(4-Methoxylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO/c1-18-16-8-6-15(7-9-16)17-11-10-13-4-2-3-5-14(13)12-17/h2-9H,10-12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxifenil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 239.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.131 |