Learn More
Ácido 2-(4-metoxifenoxi)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic Acid |
| CAS | 13794-15-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, Propionic acid, 2-(p-methoxyphenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid, 2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, Lactisol, NSC 352144 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(OC(C)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-metoxifenoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.074 |