Learn More
2-(4-metoxifenoxi)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 50800-92-5 |
| Fórmula molecular | C9H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Aminoethoxy)-4-methoxybenzene, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethan-1-amine, 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(p-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(OCCN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |