Learn More
2-(4-Metoxifenoxi)etilamina, Maybridge
Código de producto. 10495902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495902 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10283182 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495902 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03346DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50800-92-5
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00052978
Clave InChI YXRCDWIZAGWUBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxyphenoxy ethylamine, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine, 2-4-methoxyphenoxy-1-ethanamine, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene, 2-4-methoxy-phenoxy-ethylamine, 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine, ethanamine, 2-4-methoxyphenoxy, maybridge3_000601, 2-4-methoxy-phenoxy ethylamine
PubChem CID 1797793
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenoxi)etanamina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal NH2(CH2)2OC6H4OCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico