Learn More
Clorhidrato de 2-(4-metoxifenoxi)etanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10342383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10342383 1 g 1 g
10230323 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10342383 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10107DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 98959-77-4
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 203.666
Clave InChI YCFXTJDWVNEVEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxyphenoxy ethan-1-amine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethanamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylamine hydrochloride, 2-4-methoxyphenoxy ethylaminehydrochloride, 1-2-aminoethoxy-4-methoxybenzene hydrochloride
PubChem CID 43810691
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenoxi)etanamina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-methoxyphenoxy)ethanamine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67