Learn More
Ácido 2-[4-(metoxicarbonilo)-5-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-pirrol-3-il]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10662623 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10394652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10662623 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB09316EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 77978-73-5
Fórmula molecular C9H11NO5
Peso molecular (g/mol) 213.189
Número MDL MFCD00173859
Clave InChI WLKUVVIAHUXPSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3-yl acetic acid, 4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 1h-pyrrole-3-aceticacid, 2,3-dihydro-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo, maybridge1_002247, 3-methoxycarbonyl-2-methyl-5-oxo-2-pyrrolin-4-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dihydropyrrol-3-yl acetic acid, 2-4-methoxycarbonyl-5-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrrol-3yl acetic acid
PubChem CID 2774998
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metoxicarbonilo-5-metil-2-oxo-1,3-dihidropirrol-3-il)acético
SMILES CC1=C(C(C(=O)N1)CC(=O)O)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Methoxycarbonyl)-5-methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 97%