Learn More
2-(4-Metoxibencilideno)imino-2-desoxi-1,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Methoxybenzylidene)imino-2-deoxy-1,3,4,6-Tetra-O-acetyl |
| CAS | 7597-81-1 |
| Fórmula molecular | C22 H27 N O10 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27NO10/c1-12(24)29-11-18-20(30-13(2)25)21(31-14(3)26)19(22(33-18)32-15(4)27)23-10-16-6-8-17(28-5)9-7-16/h6-10,18-22H,11H2,1-5H3/b23-10+/t18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(\C=N\[C@H]2[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetiloxi-5-[(E)-(4-metoxifenil)metilideneamino]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 465.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.1635 |