Learn More
Ácido 2-((4-metoxibencil)oxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic Acid |
| CAS | 88920-24-5 |
| Fórmula molecular | C10H12O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-14-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(COCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4-metoxifenil)metoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 196.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |