Learn More
2-(4-Metoxibenzil)isotiazolidina 1,1-Dióxido, TRC
Código de producto. 30471869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471869 50 mg 50 miligramos
30469418 10 mg 10 miligramos
30464718 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26590350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158089-76-0
Fórmula molecular C11 H15 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 241.3067
Sinónimo Isothiazolidine, 2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 2-[(4-metaxifenil)metil]-1,2-tiazolidina 1,1-dióxido
SMILES COc1ccc(CN2CCCS2(=O)=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methoxybenzyl)-1,3-propanesultam
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3S/c1-15-11-5-3-10(4-6-11)9-12-7-2-8-16(12,13)14/h3-6H,2,7-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0773