Learn More
2-(4-Metoxibenzoil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347475 10 g 10 g
11357475 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05513.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4160-63-8 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4160-63-8
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00005440
Clave InChI KYVBFEMQEUXVQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxybenzoyl thiophene, 4-methoxyphenyl thiophen-2-yl methanone, 2-p-methoxybenzoyl thiophene, p-anisyl thiophen-2-yl ketone, 4-methoxyphenyl 2-thienyl ketone, methanone, 4-methoxyphenyl-2-thienyl, 4-methoxyphenyl 2-thienyl methanone, pubchem10833, acmc-1aikh, 2-thienyl p-anisyl ketone
PubChem CID 77812
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-tiofen-2-ilmetanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 10 g
Beilstein 148560
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.27
Porcentaje de pureza 97%