Learn More
Clorhidrato de 2-(4-metoxibenzoil)-N,N-bis(3-metilbutil)-1-(3-piperidin-1-ilpropil)-1H-bencimidazol-6-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-(3-piperidin-1-ylpropyl)-1H-benzimidazole-6-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 852803-39-5 |
| Fórmula molecular | C34 H48 N4 O3 . xHCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-, hydrochloride (1:?) (ACI), 1H-Benzimidazole-6-carboxamide, 2-(4-methoxybenzoyl)-N,N-bis(3-methylbutyl)-1-[3-(1-piperidinyl)propyl]-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H48N4O3.ClH/c1-25(2)16-22-37(23-17-26(3)4)34(40)28-12-15-30-31(24-28)38(21-9-20-36-18-7-6-8-19-36)33(35-30)32(39)27-10-13-29(41-5)14-11-27;/h10-15,24-26H,6-9,16-23H2,1-5H3;1H |
| SMILES | O=C(N(CCC(C)C)CCC(C)C)C1=CC=C2C(N(C(C(C3=CC=C(C=C3)OC)=O)=N2)CCCN4CCCCC4)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | N,N-diisopentil-2-(4-metoxibenzoil)-3-[3-(1-piperidil)propil]bencimidazol-5-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 597.2 |