Learn More
2-[[(4-metoxi-3-metilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol, Mikromol™
Descripción
2-[[(4-metoxi-3-metilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-bencimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole |
| CAS | 102804-82-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy S-Deoxo Rabeprazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sodium Imp G (EP), Rabeprazole Sodium Impurity G, Rabeprazole Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3OS/c1-10-13(16-8-7-14(10)19-2)9-20-15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1ccnc(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-metoxi-3-metilpiridin-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |