Learn More
2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)-metil]sulfinil]-1H-bencimidazol, Mikromol™
Código de producto. 30051230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051230 100 mg 100 miligramos
30052147 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051230 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.23
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[[(4-Metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)-metil]sulfinil]-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 73590-60-0
Nombres de analitos o componentes 2-[((4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl)sulphinyl]-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H17 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)-methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-8-17-14(11(2)15(10)21-3)9-22(20)16-18-12-6-4-5-7-13(12)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
SMILES COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Nombre IUPAC 2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 315.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1041 g/mol